Print…
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
395130010 395130050
ACRO395130010EA 42.2 EUR
ACRO395130010 ACRO395130050
Allylboronic acid pinacol ester 98%
Allylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₉H₁₇BO₂
Ponto de ebulição: 50…53 °C (5 mmHg)
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013347
Número CAS: 72824-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %