3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
394350010
394350050
ACRO394350010EA
199
EUR
ACRO394350010
ACRO394350050
3-Hydroxyphthalic anhydride 97%
3-Hydroxyphthalic anhydride
Fórmula:
C₈H₄O₄ Ponto de Fusão: 199 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011557 Número CAS: 37418-88-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to beige Powder or crystals or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |