Print…
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
394301000 394308000
394301000.EA 88.7 EUR
394301000. 394308000.
tert-Butylmagnesium chloride 1.7 M em éter dietílico, AcroSeal®
tert-Butylmagnesium chloride
Appearance: Dark brown Solution
Fórmula: C₄H₉ClMg
Ponto de ebulição: 34 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,8 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000465
Número CAS: 677-22-5
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Dark brown Solution
Titration Active base 24 to 26 %