2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
394100010
394100050
ACRO394100010EA
18.4
EUR
ACRO394100010
ACRO394100050
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Fórmula:
C₇H₆BrNO₂ Ponto de ebulição: 135…136 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 38…40 °C Ponto de Inflamação: 113 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134555 Número CAS: 41085-43-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | Yellow Crystalline powder or crystals or granules and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 40 °C |
GC | ≥97.5 % |