Print…
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
394020010 394020050
ACRO394020010EA 57 EUR
ACRO394020010 ACRO394020050
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride 98%
3-Benzyloxyphenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Violet Powder
Fórmula: C₁₃H₁₅ClN₂O
Ponto de Fusão: 155…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02258768
Número CAS: 59146-68-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %