Print…
2,2'-Thenil 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Di(thiophen-2-yl)ethane-1,2-dione
393630010 393630050
ACRO393630010EA 38.2 EUR
ACRO393630010 ACRO393630050
2,2'-Thenil 98+%
2,2'-Thenil
Fórmula: C₁₀H₆O₂S₂
Ponto de Fusão: 81…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173678
Número CAS: 7333-07-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥98.0 %