Print…
1,4-Dioxano 99+% Stabilised ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Dioxano
408825000 408820010 408820025 408820100
ACRO408825000EA 80.8 EUR
ACRO408825000 ACRO408820010 ACRO408820025 ACRO408820100
1,4-Dioxano 99+% Stabilised ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur.
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Peso Molecular: 88.11 g/mol
Ponto de ebulição: 101.1
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1.034 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03330
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df424642d4a7a96d2eebfb99cf9a2e6d128185d0&vid=37c3b8119f755f99624576b4e975000cbbb8349d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
Density (20°C) 1.032 to 1.036 g/ml
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 30 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.005 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.01 %
Titrable acid ≤0.0016 meq/g
Peroxides ≤0.005 % (H2O2)
Freezing point ≥11.0°C