Print…
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-Óxido de propileno, (R)-(+)-Metiloxirano
399570050 399570250
ACRO399570050EA 76.1 EUR
ACRO399570050 ACRO399570250
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano 98+%
(R)-(+)-1,2-Epoxipropano
Fórmula: C₃H₆O
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de Fusão: –112 °C
Densidade: 0.829 g/cm³
Ponto de Inflamação: –37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066211
Número CAS: 15448-47-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20°C, 589 nm) (Neat)