Print…
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399560010 399560050
ACRO399560010EA 88 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromoethyl)naphthalene 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Fórmula: C₁₂H₁₁Br
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037737
Número CAS: 13686-49-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %