Print…
4-Methoxypiperidine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
393390010 393390050
ACRO393390010EA 128 EUR
ACRO393390010 ACRO393390050
4-Methoxypiperidine 98+%
4-Methoxypiperidine
Fórmula: C₆H₁₄ClNO
Ponto de ebulição: 44 °C (9mbar)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115010
Número CAS: 4045-24-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %