Print…
Sulfato de Mercúrio (I) 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Mercurous sulphate, Dimercury sulphate
389920050 389921000
ACRO389920050EA 26.9 EUR
ACRO389920050 ACRO389921000
Sulfato de Mercúrio (I) 97%
Sulfato de Mercúrio (I)
Fórmula: Hg₂O₄S
Peso Molecular: 497.24 g/mol
Ponto de ebulição: 356.6
Ponto de Fusão: –38.9 °C
Densidade: 7.56
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016138
Número CAS: 7783-36-0
UN: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,05956
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder
Titration Iodimetric 96.0 to 104.0 %