Print…
Nitrato de Paládio (II), hidratado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Palladium dinitrate hydrate, Palladous nitrate hydrate
389910010 389910050 389910250
ACRO389910010EA 152 EUR
ACRO389910010 ACRO389910050 ACRO389910250
Nitrato de Paládio (II), hidratado
Nitrato de Paládio (II), hidratado
CAS No.:
Fórmula: N₂O₆Pd·xH₂O
Peso Molecular: 230.43 g/mol (anhy)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149818
Número CAS: 207596-32-5
UN: 3085
ADR: 5.1 II
Encomendar
Appearance Brown to brown-black Crystals
Palladium (Pd) 39 to 46 %