Print…
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399450010 399450050
ACRO399450010EA 30.9 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Bromophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310793
Número CAS: 1643-30-7
UN: 3335
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %