Print…
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethylcyclopentan-1-one
399400010 399400050
ACRO399400010EA 49.2 EUR
ACRO399400010 ACRO399400050
2,2-Dimethylcyclopentanone 97%
2,2-Dimethylcyclopentanone
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₂O
Ponto de ebulição: 143…145 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,89 g/cm³
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049164
Número CAS: 4541-32-6
UN: 1224
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %