Print…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 34.9 EUR
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Fórmula: C₃H₆O₂
Ponto de Fusão: –54 °C
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00074874
Número CAS: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)