Print…
Bromomethyl acetate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399180010 399180100
ACRO399180010EA 98.8 EUR
ACRO399180010 ACRO399180100
Bromomethyl acetate 95%
Bromomethyl acetate
Fórmula: H₃CCOOCH₂Br
Ponto de ebulição: 130…133 °C (750 mmHg)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000170
Número CAS: 590-97-6
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %