Print…
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal
399110010 399110100
ACRO399110010EA 31 EUR
ACRO399110010 ACRO399110100
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde 98%
2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde
Appearance: White to light beige Powder
Fórmula: C₂₁H₁₉OP
Ponto de Fusão: 213…217 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075596
Número CAS: 24720-64-7
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) ≥97.5 %
NMR (31P-NMR) ≥97.5 %