Print…
2'-Iodoacetofenona 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
393130010 393130050
ACRO393130010EA 32.2 EUR
ACRO393130010 ACRO393130050
2'-Iodoacetofenona 99+%
2'-Iodoacetofenona
Fórmula: C₈H₇IO
Ponto de ebulição: 139…140 °C (12 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00094998
Número CAS: 2142-70-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6170 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %