Print…
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
393110050 393110250
ACRO393110050EA 83.2 EUR
ACRO393110050 ACRO393110250
3-Methoxybenzyl bromide 98+%
3-Methoxybenzyl bromide
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.063 g/mol
Ponto de ebulição: 152 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.436 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216590
Número CAS: 874-98-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %