Print…
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392990010 392990050 392990250
ACRO392990010EA 12.7 EUR
ACRO392990010 ACRO392990050 ACRO392990250
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester 99%
(4-Bromophenyl)acetic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de Fusão: 29…31 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016333
Número CAS: 14062-25-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %