Print…
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)phenylacetic acid
392900010 392900050
ACRO392900010EA 35.7 EUR
ACRO392900010 ACRO392900050
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid 97%
(4-(Bromomethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 180…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010632
Número CAS: 13737-36-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %