Print…
Cloreto de zinco 0.7 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
389451000 389458000
389451000.EA 165 EUR
389451000. 389458000.
Cloreto de zinco 0.7 M em THF, AcroSeal®
Cloreto de zinco
Fórmula: ZnCl₂
Ponto de ebulição: 66 °C
Ponto de Inflamação: –22 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011295
Número CAS: 7646-85-7
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear to hazy colorless Solution
Titration Argentometric 0.65 to 0.8 M
Water ≤0.1 %