Print…
Ammonium hydrogen sulphate 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ammonium bisulphate
389410010 389412500
ACRO389410010EA 69.7 EUR
ACRO389410010 ACRO389412500
Ammonium hydrogen sulphate 99% para análise
Ammonium hydrogen sulphate
Fórmula: H₅NO₄S
Peso Molecular: 115.11 g/mol
Ponto de ebulição: 350
Ponto de Fusão: 147 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051073
Número CAS: 7803-63-6
UN: 2506
ADR: 8 II
Merck Index: 12,00526
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (600°C)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤0.0002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0003 %
Aluminium (Al) ≤0.001 %
Arsenic (As) ≤0.00002 %
Cadmium (Cd) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Chromium (Cr) ≤0.0005 %
Cobalt (Co) ≤0.0005 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Zinc (Zn) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)