Print…
Allyltrimethoxysilane 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
388940050 388940250
ACRO388940050EA 47.4 EUR
ACRO388940050 ACRO388940250
Allyltrimethoxysilane 97+%
Allyltrimethoxysilane
Fórmula: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053865
Número CAS: 2551-83-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %