Print…
4-Iodophenylhydrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (4-Iodophenyl)hydrazine
399050010 399050050
ACRO399050010EA 45.9 EUR
ACRO399050010 ACRO399050050
4-Iodophenylhydrazine 95%
4-Iodophenylhydrazine
Fórmula: C₆H₇IN₂
Ponto de Fusão: 101…102 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00052688
Número CAS: 13116-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 106 °C
NMR ≥94 %