Print…
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
399040050 399040250
ACRO399040050EA 71.2 EUR
ACRO399040050 ACRO399040250
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid 97%
2-Bromo-4,5-difluorobenzoic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Fórmula: C₇H₃BrF₂O₂
Ponto de Fusão: 118…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973422
Número CAS: 64695-84-7
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
HPLC ≥96.0 %