Print…
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(BOC-amino)ethyl bromide
398940010 398940050
ACRO398940010EA 54.7 EUR
ACRO398940010 ACRO398940050
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate 96%
tert-Butyl (2-bromoethyl)carbamate
Appearance: Off-white to beige Low melting solid
Fórmula: C₇H₁₄BrNO₂
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD02683428
Número CAS: 39684-80-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %