Print…
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: AICAR, 5-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1H-imidazole-4-carboxamide, Acadesine
398920050 398920250 398921000
ACRO398920050EA 55.5 EUR
ACRO398920050 ACRO398920250 ACRO398921000
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranoside 98%
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside
Appearance: White to tan Crystalline powder
Fórmula: C₉H₁₄N₄O₅
Peso Molecular: 258.23 g/mol
Ponto de Fusão: 214…216 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00869751
Número CAS: 2627-69-2
Encomendar
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -62.0° to -66.0° (20°C, 589 nm) (c=1 H2O)