Print…
2-Amino-5-metiltiazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392790050 392790250 392791000
ACRO392790050EA 22.9 EUR
ACRO392790050 ACRO392790250 ACRO392791000
2-Amino-5-metiltiazole 98%
2-Amino-5-metiltiazole
Fórmula: C₄H₆N₂S
Ponto de ebulição: 222 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078317
Número CAS: 7305-71-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %