Print…
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392760010 392760050 392760250
ACRO392760010EA 38.4 EUR
ACRO392760010 ACRO392760050 ACRO392760250
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol 98+%
(±)-1-Phenyl-2-propyn-1-ol
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de Fusão: 22 °C
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00021860
Número CAS: 4187-87-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %