Print…
4-Pentyn-2-ol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
392670010 392670050 392670250
ACRO392670010EA 21.1 EUR
ACRO392670010 ACRO392670050 ACRO392670250
4-Pentyn-2-ol 97+%
4-Pentyn-2-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 126 °C (1013 hPa)
Densidade: 0,896 g/cm³
Ponto de Inflamação: 37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004555
Número CAS: 2117-11-5
UN: 1986
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %