Print…
3-Ethynyltoluene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Ethynyl-3-methylbenzene, m-Tolylacetylene
392660010 392660050
ACRO392660010EA 38.5 EUR
ACRO392660010 ACRO392660050
3-Ethynyltoluene 97%
3-Ethynyltoluene
Fórmula: C₉H₈
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318174
Número CAS: 766-82-5
UN: 3295
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %