Print…
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ((2-Bromoethoxy)methyl)benzene, Benzyloxyethyl Bromide, (2-Bromoethoxymethyl)benzene
388870050 388870250 388871000
ACRO388870050EA 129 EUR
ACRO388870050 ACRO388870250 ACRO388871000
Benzyl-2-bromoethyl ether 97%
Benzyl-2-bromoethyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₉H₁₁BrO
Peso Molecular: 215.09 g/mol
Ponto de ebulição: 254 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.36 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01321307
Número CAS: 1462-37-9
UN: 3334
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %