5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
398870010
398870050
ACRO398870010EA
24.2
EUR
ACRO398870010
ACRO398870050
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzoic acid
Fórmula:
C₇H₄FNO₄ Peso Molecular: 185.11 g/mol Ponto de Fusão: 138 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00055635 Número CAS: 320-98-9 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 130 to 134 °C |
HPLC | ≥97.5 % |