Print…
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
392530010 392530050 392530250
ACRO392530010EA 42.5 EUR
ACRO392530010 ACRO392530050 ACRO392530250
α-Bromo-3-iodotoulene 97%
α-Bromo-3-iodotoulene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de Fusão: 47…50 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019016
Número CAS: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Light orange to red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥96.0 %