Print…
Methoxytrimethylsilane 96+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trimethyl(methoxy)silane
392470250 392471000 392472500
ACRO392470250EA 61.3 EUR
ACRO392470250 ACRO392471000 ACRO392472500
Methoxytrimethylsilane 96+%
Methoxytrimethylsilane
Fórmula: C₄H₁₂OSi
Peso Molecular: 104.22 g/mol
Ponto de ebulição: 49…51 °C (1013 hPa)
Densidade: 0.756 g/cm³
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008344
Número CAS: 1825-61-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3660 to 1.3680 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %