Print…
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
387700010 387700050
ACRO387700010EA 43.4 EUR
ACRO387700010 ACRO387700050
Potassium vinyltrifluoroborate 95%
Potassium vinyltrifluoroborate
Fórmula: C₂H₃BF₃K
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093335
Número CAS: 13682-77-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 %