Print…
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Bis-tert-butylsalicylic acid, 3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzoic Acid
386860050 386860250
ACRO386860050EA 26.1 EUR
ACRO386860050 ACRO386860250
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid 99%
3,5-Di-tert-butylsalicylic acid
Appearance: Off-white to beige Powder
Fórmula: C₁₅H₂₂O₃
Ponto de Fusão: 158…162 °C
Ponto de Inflamação: 179 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059058
Número CAS: 19715-19-6
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 165 °C
HPLC ≥98.5 %