Print…
Cloreto de hidrogénio ∼0.5 M em metanol
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
391741000 391748000
ACRO391741000EA 31.7 EUR
ACRO391741000 ACRO391748000
Cloreto de hidrogénio ∼0.5 M em metanol
Cloreto de hidrogénio
Fórmula: HCl
Ponto de Fusão: -30 °C
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 0.4 to 0.6 M