Print…
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050 391710250 391711000
ACRO391710050EA 48.4 EUR
ACRO391710050 ACRO391710250 ACRO391711000
α-Bromo-4-chlorotoulene 98%
α-Bromo-4-chlorotoulene
Fórmula: C₇H₆BrCl
Ponto de ebulição: 118…123 °C (19 mmHg)
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040714
Número CAS: 622-95-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %