Print…
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
398270010 398270050
ACRO398270010EA 68.5 EUR
ACRO398270010 ACRO398270050
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(R)-(+)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03419272
Número CAS: 147081-49-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +2° to +4° (20°C, 589 nm) (c=1 in CHCl3)