Print…
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxybenzoate sodium, Sodium 4-hydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid Monosodium Salt, 4-Hydroxybenzoic Acid Sodium Salt
391520250 391521000
ACRO391520250EA 97.5 EUR
ACRO391520250 ACRO391521000
Sodium-4-hydroxybenzoate 98%
Sodium-4-hydroxybenzoate
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016530
Número CAS: 114-63-6
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %