Print…
1-Chloroisoquinoline 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391380010 391380050
ACRO391380010EA 41 EUR
ACRO391380010 ACRO391380050
1-Chloroisoquinoline 97+%
1-Chloroisoquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de Fusão: 31…36 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024134
Número CAS: 19493-44-8
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to yellow Crystals and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %