Print…
3-Quinolinol 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391370010 391372500
ACRO391370010EA 403 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Quinolinol 97+%
3-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 198…202 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00169018
Número CAS: 580-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %