Print…
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-methylpiperazine
384830010 384830050 384832500
ACRO384830010EA 80.1 EUR
ACRO384830010 ACRO384830050 ACRO384832500
4-Methylpiperazine-1-ethanol 98%
4-Methylpiperazine-1-ethanol
Appearance: Light yellow Low melting solid
Fórmula: C₇H₁₆N₂O
Ponto de ebulição: 54…55 °C (,5mbar)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03840691
Número CAS: 5464-12-0
Encomendar
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %