Print…
1-Isopropylpiperazine 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
384810010 384810050
ACRO384810010EA 30 EUR
ACRO384810010 ACRO384810050
1-Isopropylpiperazine 98+%
1-Isopropylpiperazine
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Ponto de Inflamação: 54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167971
Número CAS: 4318-42-7
UN: 2733
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %