Print…
2-Bromopyrimidine 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
403230010 403230050
ACRO403230010EA 27.6 EUR
ACRO403230010 ACRO403230050
2-Bromopyrimidine 97+%
2-Bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₃BrN₂
Ponto de ebulição: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Densidade: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014601
Número CAS: 4595-60-2
Encomendar
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
HPLC ≥97.0 %
Specific optical rotation -11° to -16° (20 °C, 589 nm) (c=4, MeOH)