Print…
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
398100010 398100050
ACRO398100010EA 58.1 EUR
ACRO398100010 ACRO398100050
2-Chloro-5-formylpyridine 97%
2-Chloro-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄ClNO
Ponto de Fusão: 77…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095223
Número CAS: 23100-12-1
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 82 °C
GC ≥96.0 %