Print…
3-Ethynylpyridine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Pyridylacetylene
398070010 398070050
ACRO398070010EA 68.1 EUR
ACRO398070010 ACRO398070050
3-Ethynylpyridine 96%
3-Ethynylpyridine
Appearance: Colorless to brown Low melting solid
Fórmula: C₇H₅N
Ponto de ebulição: 83…84 °C (30 mmHg)
Ponto de Fusão: 39…40 °C
Ponto de Inflamação: 56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02177459
Número CAS: 2510-23-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance Colorless to brown Low melting solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %