Print…
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
391270010 391270050
ACRO391270010EA 72.6 EUR
ACRO391270010 ACRO391270050
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid 98%
5-Cyano-2-thiopheneboronic acid
Fórmula: C₅H₄BNO₂S
Ponto de Fusão: 175…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02094029
Número CAS: 305832-67-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %